| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
5 vials | Disponible dès aujourd'huiDeMerck Life Science BV/SRL | 493,00 € |
A propos de cet article
biological source
mouse
Quality Segment
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type primary embryotic fibroblasts (PMEFs)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
-140 to -196°C
General description
Mise en culture de cellules nourricières MEF
Procédure :
1. Avant de décongeler les cellules nourricières PMEF, enduire des plaques/flacons de solution de gélatine.
2. Décongeler rapidement un ou plusieurs flacons de PMEF dans un bain-marie à 37 °C, puis les transférer dans un tube de 15 ml (contenant déjà 10 ml de milieu pour cellules nourricières PMEF tiède). Retourner doucement le tube et le centrifuger à 300 × g pendant 4 à 5 minutes.
3. Retirer le surnageant et remettre en suspension le culot de cellules dans du milieu pour cellules nourricières tiède.
4. Retirer des plaques/flacons la solution de gélatine, et diviser en aliquotes la suspension de cellules nourricières PMEF selon les densités recommandées dans le Tableau 4.1 du guide des protocoles pour cellules SE de souris.
5. Incuber les cellules nourricières PMEF à 37 °C avec 5 % de CO2. Utiliser les Figures 4A, B et C du guide des protocoles pour cellules SE de souris pour estimer la bonne densité et le bon aspect des PMEF. Les plaques enduites de gélatine peuvent être utilisées pendant 12 à 14 jours.
Biochem/physiol Actions
Packaging
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| shipped in liquid nitrogen | shipped in liquid nitrogen | shipped in liquid nitrogen | shipped in - |
| manufacturer/tradename Specialty Media, EmbryoMax® | manufacturer/tradename Specialty Media, EmbryoMax® | manufacturer/tradename Specialty Media, EmbryoMax® | manufacturer/tradename Specialty Media, EmbryoMax® |
| storage temp. -140 to -196°C | storage temp. -140 to -196°C | storage temp. -140 to -196°C | storage temp. - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fibroblastes embryonnaires primaires de souris EmbryoMax®
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash