PMEF-CFL-P1
Fibroblastes embryonnaires primaires de souris EmbryoMax®
Mouse
Synonyme(s) :
CF-1 MEF Feeder Cells, CF-1 MEFs, CF-1 PMEFs, CF1 Mouse Feeder Cells, MEF Feeder Cells, CF-1 PMEFs, CF-1 MEFs, MEFs, Mouse Feeder Cells
About This Item
Produits recommandés
product name
Fibroblastes embryonnaires primaires de souris EmbryoMax®, PMEF, Strain CF1, Not Treated, Passage 1
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Specialty Media
EmbryoMax®
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Entrée
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type primary embryotic fibroblasts (PMEFs)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Conditions d'expédition
liquid nitrogen
Description générale
Description de la lignée cellulaire
Application
Recherche sur les cellules souches
Conditionnement
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Mouse embryonic fibroblasts (MEFs) serve as a feeder layer for both mouse and human embryonic stem cells (ES cells) and induced pluripotent stem cells (iPSCs).