Principaux documents
PLCHK100205
Millipore
Ultracel® Ultrafiltration Membrane
Ultrafiltration, high recovery purification
5 EA
566,00 €
566,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 EA
566,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104903
eCl@ss :
32161003
Nomenclature NACRES :
NB.24
566,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Matériaux
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
Niveau de qualité
Surface de filtration
20 cm2
Membrane, L × l
20 cm × 20 cm
Matrice
Ultracel®
Dimension de pores
100 kDa NMWCO
Application(s)
industrial qc (particle separation)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Device Configuration: Ultrafiltration Membrane
Filter Code: PLCHK
Informations légales
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable