Principaux documents
PBHK100205
Millipore
Biomax® Ultrafiltration Membrane
Ultrafiltration, high flux,low protein binding, chemical compatibility
5 EA
436,00 €
436,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 EA
436,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104903
eCl@ss :
32161003
Nomenclature NACRES :
NB.24
436,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Matériaux
polyethersulfone membrane
Niveau de qualité
Surface de filtration
20 cm2
Membrane, L × l
20 cm × 20 cm
Matrice
Biomax®
Dimension de pores
100 kDa NMWCO
Application(s)
industrial qc (particle separation)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Device Configuration: Ultrafiltration Membrane
Filter Code: PBHK
Application
Ultrafiltration, high flux,low protein binding, chemical compatibility
Informations légales
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Articles
Free eBook outlines plasmid DNA manufacturing process and downstream purification challenges for various applications.