Documents
PIXP01250
Millipore
Inserts de culture cellulaire standards Millicell®
pore size 12.0 μm, diam. 12 mm, translucent polycarbonate membrane, Tissue Culture (TC)-treated surface, size 24 wells, sterile
Synonyme(s) :
Insert perméable pour culture cellulaire, insert de culture tissulaire, inserts de culture cellulaire, plaque de culture tissulaire
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32011202
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
polystyrene housing
translucent polycarbonate membrane
Niveau de qualité
Stérilité
γ-irradiated
sterile
Caractéristiques
0.1x106 pores/cm2 (pore density)
Conditionnement
pack of 50
Fabricant/nom de marque
Millicell®
Paramètres
50 °C max. temp.
Technique(s)
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
cell migration: suitable
Hauteur
10 mm
Diamètre
12 mm
Taille
24 wells
Superficie
0.6 cm2
Volume de travail
0.6 mL
Couleur
translucent
Matrice
Isopore
Dimension de pores
12.0 μm
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Grâce aux inserts Millicell®, les cellules adhérentes ou en suspension peuvent accéder au milieu par leurs deux pôles, apical et basolatéral. La croissance, la structure et la fonction cellulaires reproduisent plus fidèlement ce qui se passe in vivo. De plus, les inserts Millicell® permettent d'observer les deux côtés de la monocouche cellulaire.
Application
  • Adhérence cellulaire, croissance cellulaire et différenciation cellulaire
  • Transport de médicaments et perméabilité aux médicaments.
  • Immunocytochimie
Informations légales
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Protocoles
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
Afficher tout