Documents
PIHP03050
Millipore
Inserts de culture cellulaire standards Millicell®
pore size 0.4 μm, diam. 30 mm, translucent polycarbonate membrane, size 6 wells, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Synonyme(s) :
insert de culture tissulaire, insert perméable pour culture cellulaire, inserts de culture cellulaire, plaque de culture tissulaire
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32011202
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
polystyrene housing
translucent polycarbonate membrane
Niveau de qualité
Stérilité
γ-irradiated
sterile
Caractéristiques
100x106 pores/cm2 (pore density)
Conditionnement
pack of 50
Fabricant/nom de marque
Millicell®
Paramètres
50 °C max. temp.
Technique(s)
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
drug transporter assay: suitable
permeability assay: suitable
Hauteur
13 mm
Diamètre
30 mm
Taille
6 wells
Superficie
4.2 cm2
Volume de travail
1.5 mL
Matrice
Isopore
Dimension de pores
0.4 μm pore size
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Configuration du dispositif : plaque 6 puits, pores de 0,4μm
Grâce aux inserts Millicell®, les cellules adhérentes ou en suspension peuvent accéder aux milieux par leurs deux pôles, apical et basolatéral. La croissance, la structure et la fonction cellulaires reproduisent plus fidèlement ce qui se passe in vivo. De plus, les inserts Millicell® permettent d'étudier les deux faces de la monocouche cellulaire.
Inserts Millicell® fixes :
- Favorisent une excellente croissance cellulaire et offrent une occasion exceptionnelle d'étudier les cellules
- Plusieurs membranes disponibles : Biopore (PTFE), MF-Millipore (esters de cellulose) et polycarbonate
Type de membrane :
Membrane Isopore (polycarbonate)
- Pour la croissance de cellules adhérentes sans matrice
Applications
Adhésion cellulaire, croissance cellulaire, différenciation cellulaire, immunocytochimie
Application
Domaine de recherche
Culture cellulaire
Insert de culture cellulaire en polycarbonate à pores de 0,4µm utilisé pour l'adhésion cellulaire, la culture de cellules, la différenciation cellulaire, le transport de médicaments et la perméabilité aux médicaments sur une plaque 6 puits.
Conditionnement
Produit conditionné sous blister individuel
Informations légales
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Protocoles
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
Afficher tout