Principaux documents
PICT
Sigma-Aldrich
Protease Inhibitor Cocktail Tablets
1 EA
193,00 €
193,00 €
Date d'expédition estimée le09 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
193,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116012
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NC.07
193,00 €
Date d'expédition estimée le09 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Solubilité
water: soluble
Niveau de qualité
Conditions d'expédition
wet ice
Application
Tous
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3