PC234L
Anti-Vasopressin Rabbit pAb
lyophilized, Calbiochem®
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Avp(24221)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
![](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/pdp-descriptions/emd-biosciences-images-stain-en-us-pc234l-stain/emd-biosciences-images-stain-en-us-pc234l-stain.jpg)
Frozen Sections (1:400-1:800, Cy3; 1:2000-1:4000, Bn-SA/HRP)
Immunofluorescence (1:200-1:400)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Rat hypothalamus
Autres remarques
Hokfelt, T., et al. 1987. Experientia Suppl.56, 154.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable