OP23
Anti-c-H-Ras (Ab-1) Mouse mAb (F235-1.7.1)
liquid, clone F235-1.7.1, Calbiochem®
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
F235-1.7.1, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
rat, human, mouse
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HRAS(3265)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (10 µg/ml)
Immunofluorescence (2.5 µg/ml)
Immunoprecipitation (5 µg/ml)
Paraffin Sections (5 µg/ml, saponin and pepsin pre-treatment required)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Normal skin tissue or ras 1 cells
Autres remarques
Sidransky, D., et al. 1992. Science256, 102.
Bos, J.L. 1989. Cancer Res.49, 4682.
Furth, M. E., et al. 1987. Oncogene1, 47.
Kraus, M.H., et al. 1984. Proc. Natl. Acad. Sci. USA81, 5384.
Shimizu, K., et al. 1983. Proc. Natl. Acad. Sci. USA80, 2112.
Taparowsky, E., et al. 1983. Cell34, 581.
Ellis, R.W., et al. 1981. Nature292, 506.
Shih, T.Y., et al. 1980. Nature287, 686.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable