Principaux documents
NA18
Sigma-Aldrich
Anti-Replication Protein A (Ab-2) Mouse mAb (RPA34-19)
This Anti-Replication Protein A (Ab-2) Mouse mAb (RPA34-19) is validated for use in Immunoblotting IF IP Paraffin Sections for the detection of Replication Protein A (Ab-2).
100 μG
540,00 €
540,00 €
Date d'expédition estimée le21 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
540,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
540,00 €
Date d'expédition estimée le21 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable