Principaux documents
05-717
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-récepteur A2a de l'adénosine, clone 7F6-G5-A2
clone 7F6-G5-A2, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
adenosine A2 receptor, adenosine A2a receptor, adenosine receptor subtype A2a
200 μG
622,00 €
622,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 μG
622,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
622,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7F6-G5-A2, monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat, dog, canine, rabbit, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ADORA2A(135)
Description générale
Les récepteurs de l'adénosine, une classe de récepteurs purinergiques couplés aux protéines G avec de l'adénosine comme ligands endogènes, médient plusieurs processus physiologiques spécifiques à certains sous-types de récepteur, notamment le rythme cardiaque, le tonus des muscles lisses, l'agrégation plaquettaire, l'inflammation, la croissance et la mort des cellules, ainsi que la neurotransmission. L'activité du récepteur A2A de l'adénosine est médiée par les protéines G, qui activent l'adénylyl cyclase. Ce récepteur est présent en abondance dans les noyaux gris centraux, le système vasculaire et les plaquettes, et il constitue une cible majeure de la caféine. Le récepteur A2A-R de l'adénosine contribue à la survie des motoneurones en transactivant le récepteur tyrosine kinase TrkB. Cet aspect pourrait susciter une nouvelle stratégie d'utilisation de ce mécanisme dans les maladies neurodégénératives.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît le récepteur A2A de l'adénosine, Mr 43 kDa.
Une réactivité croisée avec le cobaye a également été signalée.
Immunogène
Récepteur A2A recombinant humain complet avec étiquette 6His. Épitope situé sur SQPLPGER dans la troisième boucle intracellulaire. Clone 7F6-G5-A2.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunohistochimie : 1 μg/ml d'un précédent lot a permis de détecter le récepteur A2A de l'adénosine dans des coupes de corps strié de cerveau de souris fixé au paraformaldéhyde. Récepteur non détecté dans des souris avec inactivation du récepteur A2A de l'adénosine.
Analyse par FACS : Un précédent lot de cet anticorps aurait permis de détecter, d'après un laboratoire indépendant, le récepteur A2A de l'adénosine dans des cellules HEK293 transfectées (Koshiba, M., 1999).
L'anticorps anti-récepteur A2a de l'adénosine, clone 7F6-G5-A2, est le clone 7F6-G5-A2 d'un anticorps dirigé contre le récepteur A2a de l'adénosine destiné aux analyses par FC, IH et WB.
Sous-domaine de recherche
Métabolisme des neurones et neurofilaments
Marqueurs neuronaux et gliaux
Maladies neurodégénératives
Qualité
Évaluée en routine par immunohistochimie.
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/1000–1/5000e de ce lot d'anticorps a permis de détecter le récepteur A2A de l'adénosine dans des cellules HEK293 exprimant des récepteurs A1/A2A canins chimères (Rosin, D.L., 1998).
Description de la cible
~43 kDa
Forme physique
Anticorps monoclonal IgG2ak de souris purifié dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M à pH 7,4, du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Format : Purifié
Purification sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Tissu cérébral
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ultrastructural localization of adenosine A2A receptors suggests multiple cellular sites for modulation of GABAergic neurons in rat striatum.
Hettinger, B D, et al.
The Journal of Comparative Neurology, 431, 331-346 (2001)
Adenosine A2A receptor in the monkey basal ganglia: Ultrastructural localization and colocalization with the metabotropic glutamate receptor 5 in the striatum.
James W Bogenpohl,Stefanie L Ritter,Randy A Hall,Yoland Smith
The Journal of Comparative Neurology null
Overexpression of Adenosine A2A Receptors in Rats: Effects on Depression, Locomotion, and Anxiety.
Coelho, JE; Alves, P; Canas, PM; Valadas, JS; Shmidt, T; Batalha, VL; Ferreira et al.
Frontiers in Psychiatry null
Deficits in endogenous adenosine formation by ecto-5'-nucleotidase/CD73 impair neuromuscular transmission and immune competence in experimental autoimmune myasthenia gravis.
Oliveira, L; Correia, A; Cristina Costa, A; Guerra-Gomes, S; Ferreirinha et al.
Mediators of Inflammation null
Forebrain adenosine A2A receptors contribute to L-3,4-dihydroxyphenylalanine-induced dyskinesia in hemiparkinsonian mice.
Xiao, D; Bastia, E; Xu, YH; Benn, CL; Cha, JH; Peterson, TS; Chen, JF; Schwarzschild, MA
The Journal of Neuroscience null