Principaux documents
MXRJ100TA
Millipore
100 L Power MIX sst carrier w/ temp sensor, ASME
1 EA
42 588,00 €
42 588,00 €
Date d'expédition estimée le01 août 2025Détails
Changer de vue
1 EA
42 588,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
eCl@ss :
32010600
42 588,00 €
Date d'expédition estimée le01 août 2025Détails
Matériaux
304L stainless steel caster(s)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Niveau de qualité
Paramètres
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
Hauteur
1310 mm
51.59 in. (1310,7 mm)
Largeur
32 in. (812,8 mm)
Profondeur
40.69 in. (1033.5 mm)
Poids
550 lb (250 kg)