Principaux documents
MXRPCEU
Millipore
Power cord, Power MIX, all sizes, EU, 250V, 10A
1 EA
268,00 €
268,00 €
Date d'expédition estimée le05 septembre 2025Détails
Changer de vue
1 EA
268,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
eCl@ss :
32010600
268,00 €
Date d'expédition estimée le05 septembre 2025Détails
Entrée CA/CC
250 V, 10 A
Niveau de qualité
Compatibilité
for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes
Informations légales
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany