pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
eCl@ss:
32010600
UNSPSC Code:
41103801
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
AC/DC input
120 V, 60 Hz, 15 A, 120 V
material
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
parameter
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
weight
21 lb (9.5 kg)
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
Features and Benefits
CE, UL Compliant
Legal Information
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany