Principaux documents
MXRJ1000TA
Millipore
1000 L Power MIX sst carrier w/temp sensor, ASME
1 EA
71 299,00 €
71 299,00 €
Date d'expédition estimée le24 juillet 2025Détails
Changer de vue
1 EA
71 299,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
eCl@ss :
32010600
71 299,00 €
Date d'expédition estimée le24 juillet 2025Détails
Matériaux
304L stainless steel leg(s)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Niveau de qualité
Paramètres
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
Hauteur
1978 mm
77.84 in. (1977,5 mm)
Largeur
54.28 in. (1379 mm)
Profondeur
56.88 in. (1444.6 mm)
Poids
1490 lb (676 kg)