Principaux documents
MSPNNUX00
Millipore
Plaque à 96 puits MultiScreen®
U-bottom natural polypropylene plate, non-sterile, pkg of 100 plates
Synonyme(s) :
MultiScreen® 96-well plate
100 EACH
318,00 €
318,00 €
Date d'expédition estimée le05 juin 2025Détails
Changer de vue
100 EACH
318,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122102
Nomenclature NACRES :
NB.24
318,00 €
Date d'expédition estimée le05 juin 2025Détails
Matériaux
U-bottom natural polypropylene plate
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
MultiScreen®
Conditionnement
pkg of 100 plates
Taille de la plaque/du plateau
96 wells
Taille
96 well
Description générale
MultiScreen® 96-well polypropylene microplates meet industry standard dimensions for use in common biochemical assay platforms, including automated liquid handling, microplate readers, and other microplate compatible devices. Polypropylene microplates are appropriate for sample preparation and storage in addition to some biochemical assays.
Forme physique
Color Code:Natural
Autres remarques
Automation Compatible:Yes
Informations légales
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Questions
  1. What is the maximum volume of the well in the MSPNNUX00?
    1 answer
    1. The maximum volume of the well in the MSPNNUX00 is 300 uL