This product contains lithium dodecyl sulfate with pH at 8.4, but does not include a reducing agent. Either Dithiothrietol (DDT) or beta-mercaptoethanol (BME) may be used. The recommended final concentration is 100 mM DTT or 25 mM BME. Please see the link below to access the mPAGE™ Bis-Tris Precast SDS-PAGE Gels User Guide, page 7:_x000D_
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/384/513/20344106w-ms.pdf
MPSB-10ML
Tampon d'échantillon mPAGE® LDS concentré 4 ×
14,90 €
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
About This Item
14,90 €
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Produits recommandés
Forme
liquid
Conditionnement
vial of 10 mL
Catégories apparentées
Description générale
- Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
-
What is the composition of the loading buffer. Does it contain any reducing agents?
1 answer-
Helpful?
-
-
Can Laemmli buffer be used instead of the sample buffer?
1 answer-
Laemmli buffer is commonly used with Tris-Glycine gels, while mPAGE gels use a different chemistry (Bis-Tris) and require LDS buffer. Therefore, it is recommended to use the LDS buffer, which can be prepared using the formula provided in the mPAGE user guide.
Helpful?
-
-
Est ce que ce tampon contient déjà un agent réducteur tel que le DTT ou le béta mercapto ethanol ?
1 answer-
This product requires the addition of a reducing agent. Either Dithiothrietol (DDT) or beta-mercaptoethanol (BME) may be used. The recommended final concentration is 100 mM DTT or 25 mM BME. Please see the link below to access the mPAGE™ Bis-Tris Precast SDS-PAGE Gels User Guide, page 7:
https://www.emdmillipore.com/US/en/product/mPAGE-8-160-0-Bis-Tris-Precast-Gel-10x8-cm-12-well,MM_NF-MP81G12#documentationHelpful?