Principaux documents
MPSB-250ML
Millipore
Tampon d'échantillon mPAGE® LDS concentré 4 ×
1 EACH
138,00 €
138,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Changer de vue
1 EACH
138,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41105323
Nomenclature NACRES :
NA.56
138,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Forme
liquid
Conditionnement
vial of 250 mL
Description générale
Produit utilisé pour préparer des échantillons de protéines pour l'électrophorèse sur gel de polyacrylamide (PAGE) dénaturante avec les gels mPAGE et la plupart des autres gels Bis-Tris. Ce tampon pour échantillon avec LDS contient du dodécylsulfate de lithium avec un pH à 8,4 pour une activité optimale de l'agent réducteur.
  • Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Application
Western blotting
Informations légales
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3