Principaux documents
MCSP24H48
Millipore
Insert suspendu Millicell® pour la culture cellulaire, en PET, pores de 3 µm, format 24 puits, 48/bte
Discontinued with Replacement Product No. PTSP24H48
Synonyme(s) :
insert de culture perméable, insert de culture tissulaire, inserts de culture cellulaire, plaque de culture tissulaire
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Matériaux:
PET membrane
flat wells
polystyrene housing
Dimension de pores:
3.0 μm
Stérilité:
sterile
Type de liaison:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Matériaux
PET membrane
flat wells
polystyrene housing
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid: no
Conditionnement
pack of 48 ea (individually blister packaged)
Paramètres
50 °C max. temp.
Diam. du filtre
6.5 mm
Surface de filtration
0.3 cm2
Taille
24 wells
Superficie
0.3 cm2
Volume maximum des puits
440 μL
Volume de travail
200 μL
Dimension de pores
3.0 μm
Entrée
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type cardiac stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
Insert suspendu pour la culture cellulaire en téréphtalate de polyéthylène (PET) et à pores de 3,0 µm, utilisé dans une plaque 24 puits pour l'adhérence cellulaire, la culture cellulaire, la différenciation cellulaire et l'ICC. Configuration du dispositif : Les inserts de culture cellulaire Millicell® pour plaque 24 puits, à pores de 3 µm, sont un dispositif facile à utiliser et pratique pour les cellules adhérentes ou en suspension. Ils permettent d'accéder au milieu à la fois sur les faces apicale et basolatérale. La croissance, la structure et la fonction cellulaires reproduisent plus fidèlement ce qui se passe in vivo. De plus, les inserts Millicell® permettent d'étudier les deux côtés de la monocouche cellulaire.
Inserts suspendus Millicell® : Pré-chargés dans des plaques de réception ou disponibles séparément
  • Pour les tests de co-culture et de perméabilité
  • La conception unique en son genre permet d'accéder à la face basolatérale plus facilement que dans le cas des autres inserts suspendus, réduisant ainsi les risques de contamination.
  • Disponibles en 3 diamètres et 5 dimensions de pores, y compris une membrane à pores de 1 µm à transparence optique pour une meilleure visualisation par microscopie
  • Disponibles pré-chargés dans des plaques de réception à 24 puits ou sous forme d'inserts individuels en 3 diamètres
Applications : Adhérence cellulaire, croissance cellulaire, différenciation cellulaire, immunocytochimie
Application
Insert suspendu pour la culture cellulaire en téréphtalate de polyéthylène et à pores de 3 µm, utilisé dans une plaque 24 puits pour l'adhérence cellulaire, la culture cellulaire, la différenciation cellulaire et l'ICC.
Informations légales
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Protocoles
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.