Principaux documents
MCRP24H48
Millipore
Insert suspendu pour culture cellulaire Millicell®, PET 1 μm, 24 puits, 48/boîte
Discontinued with Replacement Product No. PTRP24H48
Synonyme(s) :
Insert perméable pour culture cellulaire, boîte de culture tissulaire, insert de culture tissulaire, inserts de culture cellulaire
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Matériaux
PET membrane
flat wells
polystyrene housing
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid: no
Conditionnement
pack of 48 ea (individually blister packaged)
Paramètres
50 °C max. temp.
Diam. du filtre
6.5 mm
Surface de filtration
0.3 cm2
Taille
24 wells
Superficie
0.3 cm2
Volume maximum des puits
440 μL
Volume de travail
200 μL
Dimension de pores
1.0 μm
Entrée
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
Insert suspendu pour la culture cellulaire en poly(téréphtalate d'éthylène) (PET) à pores de 1,0 μm sur une plaque de 24 puits pour l'adhérence cellulaire, la culture cellulaire, la différenciation cellulaire et l'ICC. Présentation du dispositif : plaque de 24 puits, pores de 1 μm. Les inserts de culture cellulaire Millicell® sont des dispositifs pratiques et faciles à utiliser, destinés aux cellules adhérentes ou en suspension. Ils permettent d'accéder au milieu par leurs deux pôles, apical et basolatéral. La croissance, la structure et la fonction cellulaires reproduisent plus fidèlement ce qui se passe in vivo. De plus, les inserts Millicell® permettent d'étudier les deux côtés de la monocouche cellulaire.
Inserts suspendus Millicell® : préchargés dans des plaques de réception ou disponibles séparément
  • Pour les essais de co-culture et de perméabilité
  • La conception unique en son genre permet d'accéder à la face basolatérale plus facilement que dans le cas des autres inserts suspendus, réduisant ainsi les risques de contamination.
  • Disponibles en 3 diamètres et 5 dimensions de pores, y compris une membrane à pores de 1 μm optiquement transparente pour une meilleure visualisation en microscopie
  • Disponibles préchargés dans des plaques de réception à 24 puits ou sous forme d'inserts individuels en 3 diamètres
Applications : adhérence cellulaire, croissance cellulaire, différenciation cellulaire, immunohistochimie
Application
Insert suspendu pour la culture cellulaire en poly(téréphtalate d'éthylène) (PET) à pores de 1,0 μm dans une plaque de 24 puits pour l'adhérence cellulaire, la culture cellulaire, la différenciation cellulaire et l'ICC.
Informations légales
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Protocoles
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.