MABX7154
Anti-hu N-term proBNP (NT-proBNP) clone 154
clone 154, from mouse
Synonyme(s) :
proBNP, Brain neurotrophic peptide, NT-proBNP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
154, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Informations sur le gène
human ... NPPB(4879)
Description générale
Immunogène
Application
Cancer
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2