MABT371
Anti-EB1, EB2 and EB3 Antibody, clone KT65
clone KT65, from rat
Synonyme(s) :
Microtubule-associated protein RP/EB family member 1, APC-binding protein EB1, End-binding protein 1, EB1, EB2, End binding protein 2, EB3, End binding protein 3, Microtubule-associated protein RP/EB family member 3
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
KT65, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EBF3(253738) , MAPRE2(10982) , MAPRE3(22924)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated EB1, EB2, and EB3 in HeLa cell extracts (Van der Vaart, B., et al. (2011). J Cell Biol. 193(6):1083-1099).
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected EB1, EB2, and EB3 in 10 µg of MAPRE1 (EB1), MAPRE2 (EB2), and MAPRE3 (EB3) cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable