Principaux documents
MTCR1090B
MTC Bio Reversible Rack
to hold, 60 x 1.5/2.0 mL OR 60 x 0.5 mL tubes, blue
Synonyme(s) :
stacking western blot box, tube holder, tube rack
About This Item
Code UNSPSC :
41122804
Nomenclature NACRES :
NB.12
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
blue
polypropylene
Caractéristiques
to hold 60 x 1.5/2.0 mL OR 60 x 0.5 mL tubes
Conditionnement
pack of 5 ea
Fabricant/nom de marque
MTC Bio R1090-B
Paramètres
-80 °C temperature
Description générale
Rack, reversible, 60 x 1.5/2.0mL or 0.5mL, (71x 197mm), Blue
Caractéristiques et avantages
  • Polypropylene, withstand -80°C
  • Compact and space efficient
  • Autoclavable
Informations légales
MTC is a trademark of MTC Bio