1.46785
Gélose tryptone-soja - Boîtes de sédimentation prêtes à l'emploi
IsoBag®, Tween®, Lecithin, DPTE Beta Bag with 190 mm beta-port, ICR plus lockable plate, sterile; irradiated, plate diam. 90 mm, single packed of, suitable for air monitoring
Synonyme(s) :
IsoBag® Tryptic Soy Agar Settle Plus, TSA, Soybean Casein Digest Agar, Isolator Settle plate
Produits recommandés
Matériaux
polystyrene plate
Niveau de qualité
Agence
EP
USP
Stérilité
sterile; irradiated
Forme
plate
Caractéristiques
rapid transfer port
Composition
Lecithin
Tween®
Fabricant/nom de marque
IsoBag®
Conditionnement
single packed of
Diam. de la plaque/du plateau
90 mm
Application(s)
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilité
for use with MAS-100®
Adéquation
bacteria
molds
yeasts
Description générale
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Articles
IsoBag® ease the environmental monitoring workflow in aseptic production isolator