MABS1922
Anti-Src-Like-Adaptor 2 (SLA2) Antibody, clone Z30P1F12*F4
clone Z30P1F12*F4, from mouse
Synonyme(s) :
Modulator of antigen receptor signaling, MARS, Src-like adapter protein 2, SLAP-2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
Z30P1F12*F4, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLA2(84174)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Src-Like-Adaptor 2 (SLA2) in human cervical cancer, pancreas, and tonsil tissue.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1