Principaux documents
AB1975
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-met-enképhaline
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anti-PE, Anti-PENK-A
50 μL
553,00 €
553,00 €
Date d'expédition estimée le02 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 μL
553,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
553,00 €
Date d'expédition estimée le02 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Adéquation
not suitable for Western blot
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Penk(29237)
Description générale
La met-enképhaline est un neurotransmetteur peptidique opioïde endogène naturellement présent dans le cerveau de nombreux animaux, y compris l'homme. La méthionine-enképhaline (met-enképhaline) est un pentapeptide qui semble renforcer la fonction immunitaire à faible dose et la réprimer à haute dose. Cette molécule agit sur le système nerveux central, le système neuro-endocrinien et le système immunitaire. Durant le développement du cerveau, la met-enképhaline pourrait se comporter comme un facteur de croissance. Il se peut que la met-enképhaline soit capable de renforcer la fonction immunitaire chez les patients atteints d'un cancer ou du SIDA.
Spécificité
Met-enképhaline
Immunogène
Met-enképhaline, conjuguée à de l'hémocyanine.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunohistochimie (avec détection par immunoperoxydase*) : 48 heures d'incubation, à 4 °C.
Fibres nerveuses de moelle épinière (de rat) : 1/2000-1/4000.
Immunofluorescence* : incubation toute une nuit, entre 2 et 8 °C.
Fibres nerveuses et cellules endocrines du duodénum (de porc) : 1/2000.
Fibres nerveuses et cellules endocrines de l'ileum (de cobaye) : 1/4000.
* Fixateur : n'importe quel agent réticulant
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
L'utilisation de cet anticorps anti-met-enképhaline a été validée en IH pour la détection de l'enképhaline.
Sous-domaine de recherche
Neuro-inflammation et douleurs
Hormones et récepteurs
Description de la cible
0,6 kDa
Liaison
Remplace : AB5026
Forme physique
Sérum avec 0,05 % d'azoture de sodium
Stockage et stabilité
Conserver à -20 °C en aliquotes non diluées pendant 12 mois maximum après la date de réception. Éviter les congélations/décongélations répétées.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Produit testé sur des coupes coronales/de cerveau de souris
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Mario García-Domínguez et al.
Molecular neurobiology, 56(3), 1578-1595 (2018-06-17)
In the present study, we characterize the antinociceptive effects produced by the chemokine CCL4 in mice. The intraplantar administration of very low doses of CCL4 (0.1-3 pg) produced bilateral antinociception assessed by the unilateral hot-plate test (UHP) without evoking chemotactic responses
K J Dougherty et al.
Neuroscience, 163(3), 909-919 (2009-06-30)
The synthesis enzyme glutamic acid decarboxylase (GAD65 or GAD67) identifies neurons as GABAergic. Recent studies have characterized the physiological properties of spinal cord GABAergic interneurons using lines of GAD67-green fluorescent protein (GFP) transgenic mice. A more complete characterization of their
Giampaolo Bosi et al.
Parasites & vectors, 8, 359-359 (2015-07-15)
In vertebrates, the presence of enteric worms can induce structural changes to the alimentary canal impacting on the neuroendocrine system, altering the proper functioning of the gastrointestinal tract and affecting the occurrence and relative density of endocrine cells (ECs). This