Principaux documents
MABN68
Sigma-Aldrich
Anti-DLG4 Antibody
mouse monoclonal, K28/43
Synonyme(s) :
Postsynaptic density protein 95, Synapse-associated protein 90, Tax interaction protein 15, discs large homolog 4, discs, large homolog 4 (Drosophila), post-synaptic density protein 95
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Nom du produit
Anticorps anti-PSD95, clone K28/43, clone K28/43, from mouse
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
K28/43, monoclonal
Espèces réactives
rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), human (immunogen homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DLG4(1742)
Description générale
PSD95 (densité post-synaptique 95) représente une classe de protéines d'ancrage qui servent à localiser divers canaux ioniques neuronaux au niveau des densités post-synaptiques. PSD95 et les protéines apparentées contiennent des domaines PDZ, qui interagissent avec les récepteurs NMDA et les canaux K+ à synchronisation de tension via un motif ET/SXV dans la région carboxy-terminale cytoplasmique des canaux récepteurs.
Immunogène
Protéine recombinante correspondant à la protéine PSD95 humaine.
Application
Analyse par immunohistochimie : Une dilution 1/500 d'un lot précédent a permis de détecter PSD95 dans le tissu cortical de rat.
Analyse par immunocytochimie : Un lot précédent a été utilisé par un laboratoire indépendant en ICC. (Maeda, T., et al. (2005). Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 46(11):4320-4327.)
Domaine de recherche
Neurosciences
Détectez PSD95 avec cet anticorps anti-PSD95, clone K28/43, validé pour une utilisation en IH, en WB et en ICC.
Sous-domaine de recherche
Neurotransmetteurs et récepteurs
Qualité
Évaluée par western blot sur des lysats de tissu cérébral de rat.
Analyse par western blot : 0,5 µg/mL de cet anticorps a permis de détecter PSD95 sur 10 µg de lysat de tissu cérébral de rat.
Description de la cible
Env. 95 kDa (taille observée).
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 04-1066
Forme physique
Anticorps IgG2aκ monoclonal de souris purifié, dans un tampon contenant 0,1 M de Tris-glycine, pH 7,4, 150 mM de NaCl et 0,05 % d'azide de sodium.
Format : Purifié
Purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Lysat de tissu cérébral de rat
Autres remarques
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Maria Eriksson et al.
Biochemical and biophysical research communications, 361(1), 127-132 (2007-07-31)
When screening a brain cDNA library, we found that the N-methyl-D-aspartate receptor subunit NR3A binds to microtubule-associated protein (MAP) 1S/chromosome 19 open reading frame 5 (C19ORF5). The interaction was confirmed in vitro and in vivo, and binding of MAP1S was
Keisuke Handa et al.
Journal of virology, 81(3), 1379-1389 (2006-11-24)
In most cervical cancers, DNAs of high-risk mucosotropic human papillomaviruses (HPVs), such as types 16 and 18, are maintained so as to express two viral proteins, E6 and E7, suggesting that they play important roles in carcinogenesis. The carboxy-terminal PDZ
Vibeke M Bruinenberg et al.
Nutrients, 8(4), 185-185 (2016-04-23)
The inherited metabolic disease phenylketonuria (PKU) is characterized by increased concentrations of phenylalanine in the blood and brain, and as a consequence neurotransmitter metabolism, white matter, and synapse functioning are affected. A specific nutrient combination (SNC) has been shown to
Lu Yang et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 24(48), 10846-10857 (2004-12-03)
The specification and organization of glutamatergic synaptic transmission require the coordinated interaction among glutamate receptors and their synaptic adaptor proteins closely assembled in the postsynaptic density (PSD). Here we investigated the interaction between NMDA receptors and metabotropic glutamate receptor 5
Natalie Y Barnes et al.
Journal of neurochemistry, 104(6), 1637-1648 (2007-11-13)
Mutations in the genes encoding presenilins (PS1 and PS2) account for the majority of cases of early-onset Alzheimer's disease. PS1 and PS2 form the catalytic center of gamma-secretase, an enzyme responsible for intramembraneous proteolysis of several type I transmembrane proteins.