MABN92-AF647
Anti-Iba1/AIF1 Antibody, clone 20A12.1, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
clone 20A12.1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Synonyme(s) :
Allograft inflammatory factor 1, AIF-1, Daintain, Interferon gamma responsive transcript, Ionized calcium-binding adapter molecule 1, Protein G1
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 647
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
20A12.1, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AIF1(199)
Description générale
Application
Qualité
Immunofluorescence Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Iba1/AIF1 in human spleen tissue.
Description de la cible
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable