MABN92-AF488
Anti-Iba1/AIF1 Antibody, clone 20A12.1, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone 20A12.1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonyme(s) :
Allograft inflammatory factor 1, AIF-1, Daintain, Interferon gamma responsive transcript, Ionized calcium-binding adapter molecule 1, Protein G1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 488
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
20A12.1, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AIF1(199)
Description générale
Application
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:300 dilution of this antibody detected Iba1/AIF1 in human spleen tissue.
Description de la cible
Autres remarques
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable