MABN50
Anti-OLIG2 Antibody
mouse monoclonal, 211F1.1
Synonyme(s) :
oligodendrocyte lineage transcription factor 2, oligodendrocyte-specific bHLH transcription factor 2, human protein kinase C-binding protein RACK17, Protein kinase C-binding protein 2, protein kinase C binding protein 2, Class B basic helix-loop-helix pr
547,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025Détails
About This Item
547,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Anticorps anti-Olig2, clone 211F1.1, clone 211F1.1, from mouse
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Clone
211F1.1, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... OLIG2(10215)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Analyse par immunocytochimie : Il a été montré que cet anticorps peut détecter Olig2, comme l'a rapporté un laboratoire indépendant (Lee, S.K., et al. (1995). Genes & Dev. 19:282-294).
Analyse par immunoprécipitation : Il a été montré que cet anticorps peut détecter Olig2, comme l'a rapporté un laboratoire indépendant (Lee, S.K., et al. (1995). Genes & Dev. 19:282-294).
Neurosciences
Marqueurs neuronaux et gliaux
Qualité
Analyse par western blotting : Une concentration de 2 µg/mL de cet anticorps a permis de détecter la protéine Olig2 dans 10 µg de lysat cérébral de souris.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Lysat de cerveau de souris.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable