MABE286
Anti-Replication Protein A Antibody, clone RPA34-19
clone RPA34-19, from mouse
Synonyme(s) :
Replication protein A 32 kDa subunit, RP-A p32, Replication factor A protein 2, RF-A protein 2, Replication protein A 34 kDa subunit, RP-A p34
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RPA34-19, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RPA2(6118)
Description générale
Immunogène
Application
Immunohistochemistry Analysis: A 1:5 dilution from a representative lot detected Replication Protein A in human placental chorionic villi and in human colorectal adenocarcinoma tissue.
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Replication Protein A in 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa cell lysate
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable