Principaux documents
1.16881
Millipore
Fractogel® EMD TMAE (M)
Synonyme(s) :
Biochromatography, Fractogel® Ion exchangers, Ion exchanger for LC (Fractogel® TSK/EMD), Fractogel® EMD TMAE (M)
10 ML
81,00 €
100 ML
609,00 €
500 ML
2 132,00 €
5 L
Demander
81,00 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Changer de vue
10 ML
81,00 €
100 ML
609,00 €
500 ML
2 132,00 €
5 L
Demander
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
81,00 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Niveau de qualité
Description
strong anion exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (40-90 µm)
Stérilité
sterile (Caustic Stable)
Gamme de produits
Fractogel®
Forme
resin
Paramètres
240 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
Groupe de la matrice active
methacrylate
Taille moyenne des particules
40-90 μm
Capacité
100 mg binding capacity (BSA/mg of resin)
Température de transition
flash point 35 °C (calculated)
Densité
1.430 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1000 kg/m3
Application(s)
gene therapy
mAb
recombinant protein
Technique de séparation
anion exchange
strong anion exchange
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Strong anion exchange Fractogel® resin featuring the tentacle technology with a trimethylammoniumethyl functional group, for purification of acidic and neutral proteins and peptides from multiple sources, DNA and virus removal, plasmid isolation, vaccine purification, and more
Caractéristiques et avantages
Fractogel® EMD TMAE (M) enables:
  • High protein loading conditions resulting in good selectivity and resolution with the tentacle technology
  • Excellent binding to large viruses at increased loading
  • Homogenous binding with high selectivity and purity
  • Reduce operating costs and resin replacement with enduring durability - allowing for multiple cycles of column regeneration and sanitization
  • Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
Conditionnement
  • 1.16881.0100: Fractogel® EMD TMAE (M) Resin 100ml
  • 1.16881.0010: Fractogel® EMD TMAE (M) Resin 10ml
  • 1.16881.0500: Fractogel® EMD TMAE (M) Resin 500ml
  • 1.16881.0050: Fractogel® EMD TMAE (M) Resin 50ml
Plastic bottle
Remarque sur l'analyse
Appearance: Milky turbid suspension, free from impurities (foreign particles)
Microscopic evaluation: Uniform spherical particles,no agglomerates,no fines
Extractable matter (water): ≤ 0.03 %
Cerium: ≤ 1 µg/g
Pressure drop(column: ID=1.6 cm, L=10 cm at 5 ml/min): ≤ 1.0 bar
Particle size (d10): 37 - 45 µm
Particle size (d50): 48 - 60 µm
Particle size (d90): 63 - 77 µm
Colony forming units (TAMC + TYMC): ≤ 100 CFU/ml
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
Protein binding capacity (bovine serum albumin): 80 - 120 mg/ml
Functional test (b:a): ≤ 0.25
Functional test: Separation of conalbumin and human serum albumin
Informations légales
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
95.0 °F
Point d'éclair (°C)
35 °C
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
A custom-designed cost model is used to explore the economics of vaccine manufacturing across several different modalities including mRNA. The model enables greater process understanding, simulates bottlenecks, and helps to optimize production efficiency.
Influenza vaccines are commonly made using egg-based and cell-based manufacturing strategies. Find step-by-step information on the manufacturing process for each method.
Learn more one the attenuated viral vaccines manufacturing process: cell culture, clarification, nuclease treatment, chromatography, and sterile filtration.
This technical article breaks down the steps of upstream and downstream bioprocessing and formulation of virus-like particle vaccines.
Afficher tout
Contenu apparenté
This technical article breaks down the adenovirus vaccine manufacturing process and provides a case study on developing an accelerated and cost-effective single-use adenoviral vector vaccine.