Principaux documents
MABC196
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-protéine 1 de type chitinase-3 (YKL-40), clone mAY
clone mAY, from mouse
Synonyme(s) :
Chitinase-3-like protein 1, 39 kDa synovial protein, Cartilage glycoprotein 39, CGP-39, GP-39, hCGP-39, YKL-40
100 μG
498,00 €
498,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
498,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
498,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
mAY, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
activity assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CHI3L1(1116)
Description générale
YKL-40 (protéine 1 de type chitinase-3, ou glycoprotéine 39 du cartilage humain) est une glycoprotéine sécrétée appartenant à la famille des glycosyl-hydrolases 18 (GH18). Elle est principalement observée dans les chondrocytes, les macrophages activés, et les hépatocytes. La fonction biologique précise de la protéine YKL-40 est encore inconnue, mais des études récentes suggèrent qu'elle pourrait être impliquée dans la différenciation cellulaire et l'inflammation. YKL-40 est présente à des taux élevés dans le sérum des patients atteints de maladies inflammatoires ou d'un cancer, et des études sont actuellement en cours pour évaluer son potentiel en tant que biomarqueur de ces pathologies.
Immunogène
Protéine recombinante correspondant à la protéine 1 de type chitinase-3 (YKL-40).
Application
Analyse par immunocytochimie : Un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis de détecter la protéine 1 de type chitinase-3 (YKL-40) dans des cellules U87 (cette protéine bloque la formation et la progression des tubes de l'angiogenèse tumorale (Faibish, M., et al. (2011). Mol Cancer Ther. 10(5):742-751)).
Analyse de l'activité : Un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis de neutraliser la protéine 1 de type chitinase-3 dans un essai de neutralisation (Faibish, M., et al. (2011). Mol Cancer Ther. 10(5):742-751).
Cet anticorps anti-protéine 1 de type chitinase-3 (YKL-40), clone mAY, a été validé en western blotting, IHC, et dans les essais d'activité pour la détection de la protéine 1 de type chitinase-3 (YKL-40).
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Sous-domaine de recherche
Signalisation du développement
Qualité
Produit évalué par western blotting dans un milieu conditionné de cellules MG-63.
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine 1 de type chitinase-3 (YKL-40) dans 10 µg de milieu conditionné de cellules MG-63 (cette protéine bloque la formation et la progression des tubes de l'angiogenèse tumorale (Faibish, M., et al. (2011). Mol Cancer Ther. 10(5):742-751.)).
Description de la cible
Poids réel (observé) : ~42 kDa
Forme physique
Format : purifié
IgG1κ monoclonale de souris purifiée dans un tampon sans conservateur contenant du PBS.
Produit purifié sur protéine G.
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : Dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Milieu conditionné de cellules MG-63
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Erika Morera et al.
In vitro cellular & developmental biology. Animal, 55(10), 838-853 (2019-09-05)
Epithelial to mesenchymal transition (EMT) is a developmental event that is hijacked in some diseases such as fibrosis and cancer. In cancer, EMT has been linked to increased invasion and metastasis and is generally associated with a poor prognosis. In
Kaori Watanabe et al.
International journal of oncology, 60(1) (2021-12-17)
The cancer‑stromal interaction has been demonstrated to promote tumor progression, and cancer-associated fibroblasts (CAFs), which are the main components of stromal cells, have attracted attention as novel treatment targets. Chitinase 3-like 1 (CHI3L1) is a chitinase-like protein, which affects cell proliferation
Dominic Schmid et al.
Journal of neurochemistry, 158(2), 522-538 (2021-03-19)
Recent technological advances in molecular diagnostics through liquid biopsies hold the promise to repetitively monitor tumor evolution and treatment response of brain malignancies without the need of invasive surgical tissue accrual. Here, we implemented a mass spectrometry-based protein analysis pipeline
Jon P Joelsson et al.
ALTEX, 37(4), 545-560 (2020-05-26)
Azithromycin (AZM) is a broad-spectrum antibiotic widely used to treat infections. AZM also has been shown to have anti-inflammatory and immunomodulatory functions unrelated to its antibacterial activity that contribute to the effectiveness of this drug in chronic respiratory diseases. The
Jon P Joelsson et al.
ALTEX, 36(4), 634-642 (2019-06-19)
Mechanical ventilation (MV) is a life-saving therapy for critically ill patients, alleviating the work of breathing and supporting adequate gas exchange. However, MV can cause ventilator induced lung injury (VILI) by baro/volu- and atelectrauma, even lead to acute respiratory distress