Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
MAB5356
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-rhodopsine (extrémité C-terminale, 9 derniers acides aminés), clone Rho 1D4
clone Rho 1D4, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-CSNBAD1, Anti-OPN2, Anti-RP4
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
Rho 1D4, monoclonal
Espèces réactives
vertebrates
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RHO(6010)
Spécificité
Reconnaît la rhodopsine. Réagit avec la protéine endogène et recombinante. Aucune réactivité connue vis-à-vis d'autres protéines.
Immunogène
Rhodopsine bovine
Épitope : Extrémité C-terminale, 9 derniers acides aminés
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-rhodopsine (extrémité C-terminale, 9 derniers acides aminés), clone Rho 1D4, permet de détecter le niveau de rhodopsine ; son utilisation a été publiée et validée en IC, IH, IP et WB.
Sous-domaine de recherche
Fonctions sensorielles et système nerveux périphérique
Western blotting : 1/100-1/500 avec de l'ECL. Suggestion de tampon pour la dilution : PBS. Suggestion de tampon pour le blocage : PBS contenant 5 % de lait. Reconnaît des monomères, dimères et trimères de 36 kDa en fonction de la préparation des échantillons. L'ébullition induit l'agrégation de la rhodopsine.
Western blotting de segment externe de bâtonnet de bovin isolé avec marquage de la rhodopsine (~85 % de protéine de segment externe de bâtonnet) avec l'anticorps rho 1D4. Quantité de segments externes de bâtonnets appliquée au gel avec SDS : (a) 2,5 mg ; (b) 0,63 mg ; (c) 0,16 mg ; (d) 0,04 mg. Pour des quantités de protéine supérieures, il est possible d'observer des dimères, des trimères et des tétramères de rhodopsine en plus des monomères.
Immunohistochimie/immunocytochimie : Dilution au 1/100-1/500e sur coupes de tissus fixés au paraformaldéhyde et au glutaraldéhyde et congelés. Méthode de fixation préférentielle : paraformaldéhyde pendant 4 heures entre 2 et 8 °C. Suggestion de méthode de perméabilisation : 0,2 % de Triton X-100.
Immunoprécipitation
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Description de la cible
48 kDa
Forme physique
Format : Purifié
Immunoglobuline de souris purifiée sur de la protéine A dans du phosphate de sodium 20 mM et du NaCl 250 mM à pH 7,6, avec 0,1 % d'azoture de sodium comme conservateur.
Purification sur protéine A
Stockage et stabilité
Conserver entre 2 et 8 °C pendant 1 an à partir de la date d'expédition. Diviser en aliquotes afin d'éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Œil
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
M Keith Wyatt et al.
PloS one, 8(6), e68088-e68088 (2013-07-11)
Age-related macular degeneration (AMD) is a major cause of vision loss. It is associated with development of characteristic plaque-like deposits (soft drusen) in Bruch's membrane basal to the retinal pigment epithelium (RPE). A sequence variant (Y402H) in short consensus repeat
Tomomi Sakai et al.
Journal of autoimmunity, 81, 13-23 (2017-03-23)
TREX1/DNASE III, the most abundant 3'-5' DNA exonuclease in mammalian cells, is tail-anchored on the endoplasmic reticulum (ER). Mutations at the N-terminus affecting TREX1 DNase activity are associated with autoimmune and inflammatory conditions such as Aicardi-Goutières syndrome (AGS). Mutations in
Genetic dissection of TAM receptor-ligand interaction in retinal pigment epithelial cell phagocytosis.
Burstyn-Cohen, T; Lew, ED; Traves, PG; Burrola, PG; Hash, JC; Lemke, G
Neuron null
Bernice H Wong et al.
The Journal of biological chemistry, 291(20), 10501-10514 (2016-03-25)
Eye photoreceptor membrane discs in outer rod segments are highly enriched in the visual pigment rhodopsin and the ω-3 fatty acid docosahexaenoic acid (DHA). The eye acquires DHA from blood, but transporters for DHA uptake across the blood-retinal barrier or
Clémence Bernard et al.
Human molecular genetics, 23(7), 1742-1753 (2013-11-16)
In the human, mutations of OTX2 (Orthodenticle homeobox 2 transcription factor) translate into eye malformations of variable expressivity (even between the two eyes of the same individual) and incomplete penetrance, suggesting the existence of subtle thresholds in OTX2 activity. We