Principaux documents
MABN15
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-rhodopsine, clone 4D2
clone 4D2, from mouse
Synonyme(s) :
rhodopsin, rhodopsin (opsin 2, rod pigment) (retinitis pigmentosa 4, autosomal dominant), retinitis pigmentosa 4, autosomal dominant, opsin 2, rod pigment
100 μG
553,00 €
553,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZMS1069
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
553,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
553,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZMS1069
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4D2, monoclonal
Espèces réactives
rat, human, fish
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RHO(6010)
rat ... Rho(24717)
Description générale
La rhodopsine est une protéine qui sert de récepteur membranaire couplé aux protéines G à passage multiple et qui appartient à la famille des récepteurs couplés aux protéines G 1. Située au sein des cellules photoréceptrices en bâtonnet, la rhodopsine est activée par les photons de la lumière et initie la cascade de la transduction visuelle. La rhodopsine est nécessaire à la formation des images en cas de faible luminosité, et à la viabilité des cellules photoréceptrices après la naissance. Les mutations touchant l′expression de la rhodopsine constituent la cause la plus connue de rétinite pigmentaire (RP), une maladie humaine provoquant une perte progressive de la vue. On connaît à l′heure actuelle plus de 100 mutations de la rhodopsine.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît l′extrémité N-terminale de la rhodopsine.
Immunogène
Segments externes de bâtonnets de rat correspondant à l′extrémité N-terminale de la rhodopsine de rat.
Épitope : extrémité N-terminale
Application
Analyse par western blotting : Selon Knight K. et al., un précédent lot de cet anticorps a permis de détecter la rhodopsine par WB dans du lysat de rétine de poisson rouge.
Immunocytochimie : Selon Knight K, et al., un précédent lot de cet anticorps a permis de détecter la rhodopsine par ICC dans du tissu rétinien de poisson rouge.
Analyse par immunohistochimie : Il a été montré qu'une dilution au 1/500e de cet anticorps a permis de détecter la rhodopsine dans du tissu oculaire humain.
Test ELISA : Selon Laird D, et al., la spécificité de cet anticorps a été validée sur un lot différent dans un test ELISA par compétition.
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-rhodopsine, clone 4D2, est un anticorps dirigé contre la rhodopsine destiné aux analyses par IH, WB, IC et ELISA.
Sous-domaine de recherche
Fonctions sensorielles et système nerveux périphérique
Qualité
Produit évalué par immunohistochimie sur du tissu oculaire de rat.
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/500e de cet anticorps a permis de détecter la rhodopsine dans du tissu oculaire de rat.
Description de la cible
Poids attendu : ~39 kDa
Forme physique
Format : purifié
IgG2bκ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G.
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Tissu oculaire de rat
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d′analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Zhe Zhang et al.
The Journal of biological chemistry, 295(34), 12153-12166 (2020-07-09)
Pheromones play critical roles in habitat identification and reproductive behavior synchronization in the sea lamprey (Petromyzon marinus). The bile acid 3-keto petromyzonol sulfate (3kPZS) is a major component of the sex pheromone mixture from male sea lamprey that induces specific
Liang Jia et al.
The Journal of biological chemistry, 297(5), 101268-101268 (2021-10-04)
Biogenic amines activate G-protein-coupled receptors (GPCRs) in the central nervous system in vertebrate animals. Several biogenic amines, when excreted, stimulate trace amine-associated receptors (TAARs), a group of GPCRs in the main olfactory epithelium, and elicit innate behaviors. How TAARs recognize
Kayvan Samimi et al.
Biomedical optics express, 13(6), 3476-3492 (2022-07-06)
Photoreceptors are the key functional cell types responsible for the initiation of vision in the retina. Phototransduction involves isomerization and conversion of vitamin A compounds, known as retinoids, and their recycling through the visual cycle. We demonstrate a functional readout
Roni A Hazim et al.
Experimental eye research, 179, 18-24 (2018-10-20)
Human RPE cell lines, especially the ARPE-19 cell line, are widely-used in eye research, as well as general epithelial cell studies. In comparison with primary RPE cells, they offer relative convenience and consistency, but cultures derived from these lines are typically
Devi Krishna Priya Karunakaran et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 56(2), 787-798 (2015-01-17)
To understand how loss of citron kinase (CitK) affects retinal progenitor cells (RPCs) in the developing rat retina. We compared knockout (KO) and wild-type (WT) retinae by immunohistochemistry. The TdT-mediated dUTP terminal nick-end labeling (TUNEL) assay was performed to determine