Principaux documents
MABC002
Sigma-Aldrich
Mouse IgG1 Negative Control, clone Ci4
Mouse IgG1 Negative Control Monoclonal Antibody validated for use in Flow Cytometry & Immunofluorescence.
500 μL
305,00 €
305,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 μL
305,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.42
305,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Clone
Ci4, monoclonal
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
0.5 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
L'immunoglobuline G (IgG) est l'une des protéines les plus abondantes dans le sérum humain. Son taux sanguin chez l'adulte se situe normalement entre 8 et 17 mg/ml. L'IgG est essentielle à notre défense contre les micro-organismes. Elle est produite par les lymphocytes B dans le cadre de la réponse immunitaire adaptative. La molécule d'IgG a deux fonctions distinctes : se fixer aux agents pathogènes ayant déclenché la réponse immunitaire et recruter d'autres cellules et molécules pour détruire l'antigène. Le pool d'IgG présente une certaine variabilité générée par recombinaison somatique, et on estime à 1 011 variants le nombre de spécificités chez un individu à un instant t.
Spécificité
Reacts with chicken immunoglobulin. No reaction with human cell surface or plasma components has been observed. However some binding to Fc receptors may occur.
Immunogène
Chicken immunoglobulin
Application
&
&
&
Mouse IgG1 is a monoclonal antibody intended for use as a negative control in immunofluorescence, flow cytometry, and immunoperoxidase staining on frozen and paraffin tissue sections. Its use enables an estimation of non-specific binding of mouse monoclonal antibodies to cell surface components in peripheral blood and tissue.
Sous-domaine de recherche
Anticorps de contrôle isotypiques
Forme physique
Format : Produit purifié
Produit purifié sur protéine A
Protein A Purified mouse immunoglobulin in phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 0.2% bovine Serum albumin and 0.1% sodium azide.
Stockage et stabilité
Conserver à une température comprise entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date d'expédition. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Liku B Tezera et al.
eLife, 9 (2020-02-25)
Previously, we developed a 3-dimensional cell culture model of human tuberculosis (TB) and demonstrated its potential to interrogate the host-pathogen interaction (Tezera et al., 2017a). Here, we use the model to investigate mechanisms whereby immune checkpoint therapy for cancer paradoxically
Sandra Rizzi et al.
Biochemistry and biophysics reports, 4, 291-298 (2015-10-09)
The sodium-activated potassium channels Slick (Slo2.1, KCNT2) and Slack (Slo2.2, KCNT1) are paralogous channels of the Slo family of high-conductance potassium channels. Slick and Slack channels are widely distributed in the mammalian CNS and they play a role in slow
E-cadherin and its downstream catenins are proteolytically cleaved in human HaCaT keratinocytes exposed to UVB.
Hung, Chi-Feng, et al.
Experimental Dermatology, 15, 315-321 (2006)
Lukas Amrell et al.
Cancer cell international, 24(1), 277-277 (2024-08-07)
Tucatinib (TUC), a HER2-directed tyrosine kinase inhibitor, is the first targeted drug demonstrating intracranial efficacy and significantly prolonged survival in metastatic HER2-positive breast cancer (BC) patients with brain metastases. Current treatments for brain metastases often include radiotherapy, but little is
Sandra Rizzi et al.
The Journal of comparative neurology, 524(10), 2093-2116 (2015-11-21)
The sodium-activated potassium channels Slick (Slo2.1, KCNT2) and Slack (Slo2.2, KCNT1) are high-conductance potassium channels of the Slo family. In neurons, Slick and Slack channels are involved in the generation of slow afterhyperpolarization, in the regulation of firing patterns, and