Principaux documents
MABF1081Z
Sigma-Aldrich
Contrôle négatif IgG1-k de souris, clone MOPC-21, anticorps sans azoture
clone MOPC-21, from mouse
Synonyme(s) :
IgG1-k
100 μG
138,00 €
138,00 €
Date d'expédition estimée le28 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
138,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.42
138,00 €
Date d'expédition estimée le28 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Clone
MOPC-21, monoclonal
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
L'immunoglobuline MOPC-21 est utile comme témoin apparié à l'isotype. L'immunoglobuline MOPC-21 a une spécificité de liaison inconnue et est utilisée comme contrôle isotypique pour les anticorps IgG1 de souris.
Immunogène
Les informations relatives à l'immunogène pour cet anticorps sont des informations confidentielles.
Application
Ce témoin négatif IgG1-k monoclonal de souris, clone MOPC-21, sans azoture, réf. MABF1081Z, est validé pour une utilisation en cytométrie en flux.
Domaine de recherche
Inflammation et immunologie
Sous-domaine de recherche
Immunoglobulines et immunologie
Forme physique
Anticorps monoclonal de souris purifié contenant du NaH2PO4 10 mM et du NaCl 150 mM, pH 7,2. Cet anticorps monoclonal a été purifié à partir d'un surnageant de culture tissulaire par chromatographie d'affinité.
Chromatographie d'affinité
Format : purifié
Stockage et stabilité
Stable entre 2 °C et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque  Il est recommandé de conserver ce produit sous forme non diluée entre 2 et 8 °C en évitant toute exposition prolongée à la lumière. Ne pas congeler.
Autres remarques
Concentration : voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Claire E Johnston et al.
PloS one, 7(10), e48195-e48195 (2012-11-08)
Chicken eggs are the main source of human Salmonella enterica serovar Enteritidis infection. S. Enteritidis infects the oviduct and ovary of the chicken leading to infection of developing eggs. Therefore, control in poultry production is a major public health priority.
Kinola J N Williams et al.
Microbiology and immunology, 60(11), 754-769 (2016-11-20)
In this study, the effect of active infection with vaccinia virus Western Reserve (VACV WR) on expression of C-type lectin domain family 2 (CLEC2D), a ligand of the human NK cell inhibitory receptor NKR-P1, was examined. As predicted, VACV infection
Constanza Alcaino et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 115(32), E7632-E7641 (2018-07-25)
Enterochromaffin (EC) cells constitute the largest population of intestinal epithelial enteroendocrine (EE) cells. EC cells are proposed to be specialized mechanosensory cells that release serotonin in response to epithelial forces, and thereby regulate intestinal fluid secretion. However, it is unknown
Mariana Rodríguez Zubieta et al.
The American journal of pathology, 168(5), 1666-1675 (2006-05-03)
The immune system recognizes diverse melanoma antigens. However, tumors can evade the immune response, therefore growing and progressing. It has been reported that galectin-3 and galectin-1 can induce apoptosis of activated lymphocytes. However, there is strong evidence indicating that the
M Streit et al.
The American journal of pathology, 155(2), 441-452 (1999-08-06)
The function of the endogenous angiogenesis inhibitor thrombospondin-1 (TSP-1) in epithelial tumor development has remained controversial. We studied the in vitro growth characteristics and the in vivo tumor xenograft growth of the human squamous cell carcinoma cell lines A431 and