Merck
Toutes les photos(7)
Documents
T6199
Sigma-Aldrich
Anticorps monoclonal anti-α-tubuline, souris
enhanced validation
clone DM1A, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anticorps monoclonal anti-α-tubuline
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
DM1A, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~50 kDa
Espèces réactives
yeast, mouse, amphibian, human, rat, chicken, fungi, bovine
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Validation améliorée
independent ( Antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: 0.5-1 μg/mL using cultured chicken fibroblasts (CFB)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using total tissue extract from chicken gizzard
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
research pathology
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
Description générale
L'anticorps monoclonal de souris anti-α-tubuline (isotype IgG1 de souris) provient de l'hybridome DM1A produit par la fusion de cellules de myélome de souris (NS1) et de splénocytes de souris BALB/c immunisées avec de la tubuline de cerveau de poulet purifiée. L'isotype est déterminé par immunodiffusion double à l'aide de réactifs d'isotypage d'anticorps monoclonaux de souris (référence ISO2).
La tubuline est le principal constituant des microtubules. Cette structure intracellulaire cylindrique et filamenteuse est présente dans la quasi-totalité des cellules eucaryotes. Les microtubules sont des éléments structuraux et mobiles qui jouent un rôle dans la mitose, le transport intracellulaire, le mouvement flagellaire et le cytosquelette. La tubuline est un hétérodimère constitué d'α-tubuline et de β-tubuline. Ces sous-unités ont un poids moléculaire d'environ 50 kDa et une très forte homologie. Plusieurs autres tubulines ont été identifiées en plus de l'α-tubuline et de la β-tubuline, portant à sept le nombre total de classes de tubulines différentes. La plupart de ces tubulines ont des localisations cellulaires différentes et possèdent un ensemble de fonctions émergentes diverses et variées. Quatre des sept membres de la famille des tubulines ont été identifiés récemment : la δ-tubuline, la ξ-tubuline, l'η-tubuline et l'ε-tubuline. L'η-tubuline et l'ε-tubuline ont été découvertes lors de recherches dans des bases de données. Les systèmes de microtubules contiennent au moins trois isoformes de l'α-tubuline. Deux de ces isoformes sont codés par deux gènes de l'α-tubuline qui sont transcrits et qui codent des protéines extrêmement similaires. Le troisième est créé par une modification post-traductionnelle. Au moins trois modifications des sous-unités de la tubuline ont été décrites : la phosphorylation de la β-tubuline cérébrale, l'élimination de la tyrosine carboxy-terminale sur l'α-tubuline de tissus de vertébrés, et l'acétylation du groupement aminé d'une ou plusieurs lysines de l'α-tubuline.
Le gène de l'α-tubuline, également appelée tubuline α 4a (TUBA4A), se situe sur le chromosome humain 2q35. Ce gène code un membre de la famille des α-tubulines constitué de 448 acides aminés. La sous-unité α de la tubuline a un poids moléculaire de 50 000 Da.
Les anticorps monoclonaux reconnaissant l'α-tubuline ainsi que ceux dirigés contre d'autres types de tubulines (isotypes I + II de la β-tubuline, isotype III de la β-tubuline, tubuline tyrosinée et forme acétylée de l'α-tubuline) constituent un outil spécifique qui se révèle utile pour l'étude de la distribution intracellulaire de la tubuline et des aspects statiques et dynamiques du cytosquelette.
Spécificité
Cet anticorps est spécifique pour l′α-tubuline dans les analyses par immunoblotting et peut être utilisé pour déterminer la localisation de l′α-tubuline dans les cellules en culture ou les coupes de tissus. Cet anticorps présente une forte réaction sur des fibroblastes de poulet.
L'anticorps monoclonal de souris anti-α-tubuline reconnaît un épitope situé au niveau de l'extrémité C-terminale de l'isoforme de l'α-tubuline (acides aminés 426 à 430) dans divers organismes (chez l'homme, le bovin, la souris et le poulet, par exemple).
Immunogène
microtubules du cerveau d′embryons de poulet.
Application
L'anticorps monoclonal de souris anti-α-tubuline a également été utilisé dans des analyses par immunocytofluorescence et par western blotting.
Actions biochimiques/physiologiques
Un lien a été établi entre une mutation du gène de l'α-tubuline 4a (TUBA4A) et la sclérose latérale amyotrophique (SLA).
L'α-tubuline ou tubuline α 4A (TUBA4A) joue un rôle clé dans la division et la croissance cellulaires. Elle intervient aussi dans de nombreux processus cellulaires tels que la motilité et la signalisation cellulaires ou le maintien de la forme des cellules. Une mutation du gène TUBA4A est associée au développement de divers types de cancers tels que le cancer de la cavité buccale, le cancer du sein, le cancer du rectum, le cancer du poumon et le cancer de la prostate. Par ailleurs, une modification de la protéine TUBA4A entraîne une sclérose latérale amyotrophique (SLA) sporadique.
Forme physique
Solution dans un tampon phosphate salin 0,01 M (pH 7,4) contenant 1 % de BSA et de l'azide de sodium 15 mM.
Notes préparatoires
Stockage et stabilité : À conserver entre 2 °C et 8 °C pendant un mois maximum. Pour un stockage prolongé, congeler à -20 °C en aliquotes de travail. Il est déconseillé de procéder à des congélations/décongélations répétées du produit ou de le stocker dans un congélateur "sans givre". Si une légère turbidité apparaît lors d'un stockage prolongé, clarifier la solution par centrifugation avant utilisation. Toute dilution de travail non utilisée dans les 12 heures doit être jetée.
Autres remarques
Pour de meilleurs résultats avec des techniques et des préparations différentes, il est recommandé de déterminer les dilutions de travail optimales par titrage.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Denise K Reaves et al.
PloS one, 9(3), e91747-e91747 (2014-03-19)
The claudin-low molecular subtype of breast cancer is of particular interest for clinically the majority of these tumors are poor prognosis, triple negative, invasive ductal carcinomas. Claudin-low tumors are characterized by cancer stem cell-like features and low expression of cell
Kun Yang et al.
Schizophrenia research, 210, 149-156 (2019-06-18)
DISC1 was originally expected to be a genetic risk factor for schizophrenia, but the genome wide association studies have not supported this idea. In contrast, neurobiological studies of DISC1 in cell and animal models have demonstrated that direct perturbation of
Exercise alters SIRT1, SIRT6, NAD and NAMPT levels in skeletal muscle of aged rats.
Koltai E, et al.
Mechanisms of Ageing and Development, 131(1), 21-28 (2010)
A role for spleen monocytes in post-ischemic brain inflammation and injury.
Bao Y, et al.
Journal of Neuroinflammation, 7(1), 92-92 (2010)
Aude Le Bail et al.
Plant physiology, 153(1), 128-144 (2010-03-05)
Ectocarpus siliculosus is a small brown alga that has recently been developed as a genetic model. Its thallus is filamentous, initially organized as a main primary filament composed of elongated cells and round cells, from which branches differentiate. Modeling of