MAB5230
Anti-CASK Antibody, clone K56A
clone K56A, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
K56A, monoclonal
Espèces réactives
rat, human, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CASK(8573)
rat ... Cask(29647)
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Immunocytochemistry: 0.5-1.0 μg/mL
Immunohistochemistry on 4% paraformaldehyde fixed tissue: 0.5- 1.0 μg/mL
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable