MAB4163
Anti-MDR1 Antibody, extracellular human specific Pgp, clone MC57
clone MC57, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
P-glycoprotein, CD243, p170, Pgp
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MC57, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Informations sur le gène
human ... ABCB1(5243)
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry
Immunohistochemistry on paraffin sections
Functional Experiments
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Metabolism
Toxicology & Drug Resistance
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable