MAB2241
ANTI-TAU (MAPT) Antibody
mouse monoclonal, Tau 12
Synonyme(s) :
G protein beta1/gamma2 subunit-interacting factor 1, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, microtubule-associated protein tau, microtubule-associated protein tau, isoform 4
491,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025Détails
About This Item
491,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Anticorps anti-Tau, clone Tau 12, clone Tau 12, from mouse
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Clone
Tau 12, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neurosciences
Maladies neurodégénératives
Qualité
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Lysat de tissu cérébral humain.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable