P7965
Monoclonal Anti-P-Glycoprotein (MDR) antibody produced in mouse
clone F4, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-ABC20, Anti-CD243, Anti-CLCS, Anti-GP170, Anti-MDR1, Anti-P-GP, Anti-PGY1, Anti-p-170
461,00 €
About This Item
461,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
F4, monoclonal
Poids mol.
antigen 170-180 kDa
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
hamster, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using human kidney sections
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable using cell-surface RIA
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ABCB1(5243)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.