MAB353B
Anti-Nestin Antibody, clone rat-401, Biotin Conjugate
clone rat-401, from mouse, biotin conjugate
Synonyme(s) :
rat401, NES, Nbla00170, FLJ21841
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
biotin conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
rat-401, monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat
Ne doit pas réagir avec
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NES(10763)
mouse ... Nes(18008)
rat ... Nes(25491)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:200 dilution of this antibody detected Nestin in rat hippocampal neural stem cells (SCR022).
Evaluated by Immunocytochemistry in ReNcell VM human neural progenitor cells (SCC008).
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:200 dilution of this antibody did not detect Nestin in ReNcell VM human neural progenitor cells (SCC008). Evaluated by Immunohistochemistry in rat hindbrain brain tissue.
Immunohistochemsitry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Nestin in rat hindbrain brain tissue.
Stem Cell Research
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Neural Stem Cells
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse cortical neural stem cells (SCR029)
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable