Principaux documents
MAB353
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-nestine, clone rat-401
clone rat-401, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
rat401
100 μG
562,00 €
562,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
562,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
562,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
rat-401, monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat
Ne doit pas réagir avec
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Entrée
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NES(10763)
mouse ... Nes(18008)
rat ... Nes(25491)
Description générale
La nestine est une grande protéine de filament intermédiaire (classe de type VI) exprimée durant le développement et dans les jonctions neuromusculaires et myotendineuses. L'expression de la nestine est limitée, et disparaît typiquement au plus tard au stade E18. La nestine est considérée comme un marqueur neuronal raisonnable ; toutefois, de récentes études ont mis en évidence une expression de la nestine dans d'autres types de cellules comme les cellules endothéliales (Mokry et Nemecek, 1998). La nestine permet d'identifier le neuroépithélium le plus primitif mais aussi de nombreux autres tissus embryonnaires, elle n'est donc pas spécifique du SNC. Une expression de la nestine est observée dans presque tous les glioblastomes multiformes (GBM) et dans de nombreux mélanomes (aussi bien primaires que métastatiques), mais pas dans les carcinomes métastatiques.
Spécificité
Nestine de rongeur confirmée chez le rat et la souris. Rat-401 ne réagit pas avec la nestine humaine.
Immunogène
Nestine purifiée à partir de moelle épinière embryonnaire de rat.
Application
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
Détectez la nestine à l'aide de cet anticorps anti-nestine, clone rat-401, dont l'utilisation a été validée en IC, IH, IH(P) et WB.
Sous-domaine de recherche
Cellules souches nerveuses
Western blotting :
200-220 kDa sur gels réducteurs d'extraits de cellules de rat et de souris nouveau-nés. Il a été signalé à l'origine (à tort) que la nestine migrait à environ 440 kDa sur SDS-PAGE (Kachinsky, 1995).
Pour les westerns, préparez des échantillons en les faisant bouillir dans 4 volumes de Tris 125 mM, pH 6,8, 10 % de 2-mercaptoéthanol, 10 % de glycérol et 4,6 % de SDS. Des gels PAGE à 5 % sont recommandés. Bloquer les membranes avec du lait ou de la BSA. Ne pas diluer l'anticorps primaire dans un tampon contenant du lait. La congélation et la décongélation des échantillons ou le fait de ne pas conserver les échantillons à -85 °C entraîneront une dégradation de la nestine parfois en plusieurs fragments.
Immunohistochimie :
une dilution au 1/20e-1/200e d'un lot précédent a été utilisée. Perfuser le tissu au paraformaldéhyde à 4 % à pH 7,4 pour la microscopie optique, ou au paraformaldéhyde à 4 % pH 10,0 ou au paraformaldéhyde à 4 % avec 0,1 % de glutaraldéhyde à pH 7,4 pour la microscopie électronique. Convient aux coupes incluses en paraffine ou congelées.
Immunocytochimie :
une dilution au 1/20e-1/200e d'un lot précédent a été utilisée. Les fixer au paraformaldéhyde à 4 % tamponné avec 50 mM de borate de sodium à pH 9,5.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Qualité
Immunohistochimie (paraffine) :
Marquage à la nestine (réf. MAB353, Clone 401) de tissus de pancréas de souris. Le tissu a été prétraité avec un tampon citrate à pH 6,0. Un lot précédent de cet anticorps a été dilué à 1,25 µg/ml, avec détection par HRP-DAB IHC-Select. L'immunoréactivité est détectée au niveau des îlots de Langerhans.
Marquage optimal avec l'anticorps monoclonal anti-nestine : pancréas de souris
Description de la cible
200-220 kDa
Forme physique
Format : purifié
IgG1 monoclonale de souris purifiée dans un tampon avec 0,09 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine A
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 ºC pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Tissu cérébral embryonnaire de souris
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yi Wang et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 30(2), 169-179 (2011-12-02)
Embryonic stem cell (ESC)-based therapy is a promising treatment for neurodegenerative diseases. But there is always a risk of tumor formation that is due to contamination of undifferentiated ESCs. To reduce the risk and improve ESC-based therapy, we have established
Matthew C Holman et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 51(4), 2197-2207 (2009-10-31)
Purpose. Because of differences in energy metabolism between the brain and retina, the hypothesis for the study was that, in a model of ocular and cerebral hypoperfusion, the retina would be protected by short-term hyperglycemia, whereas brain injury would be
Isoflurane inhibits growth but does not cause cell death in hippocampal neural precursor cells grown in culture.
Sall, JW; Stratmann, G; Leong, J; McKleroy, W; Mason, D; Shenoy, S; Pleasure, SJ; Bickler, PE
Anesthesiology null
Bradley W Doble et al.
Developmental cell, 12(6), 957-971 (2007-06-05)
In mammalian cells, glycogen synthase kinase-3 (GSK-3) exists as two homologs, GSK-3alpha and GSK-3beta, encoded by independent genes, which share similar kinase domains but differ substantially in their termini. Here, we describe the generation of an allelic series of mouse
Neuronatin promotes neural lineage in ESCs via Ca(2+) signaling.
Lin, HH; Bell, E; Uwanogho, D; Perfect, LW; Noristani, H; Bates, TJ; Snetkov, V; Price, J; Sun, YM
Stem Cells null
Articles
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
Protocoles
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.