Principaux documents
MAB341
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-récepteur GABA A β à chaîne 2,3, clone BD17
clone BD17, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
GABA(A) receptor subunit beta-2, gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, beta 2, gamma-aminobutyric acid A receptor, beta 2
100 μG
802,00 €
802,00 €
Date d'expédition estimée le27 janvier 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
802,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Clone:
BD17, monoclonal
application:
IHC
IP
WB
Espèces réactives:
mouse, feline, monkey, bovine
Technique(s):
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
66
802,00 €
Date d'expédition estimée le27 janvier 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BD17, monoclonal
Espèces réactives
mouse, feline, monkey, bovine
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GABRB2(2561)
Description générale
Les récepteurs d'acide gamma-aminobutyrique de type A (GABAA) appartiennent aux canaux ioniques ligand des neurotransmetteurs qui participent à l'inhibition neuronale en se liant au GABA. Les effets du GABA sur les récepteurs GABAA sont modulés par une gamme de médicaments importants sur le plan thérapeutique, notamment les barbituriques, les anesthésiants et les benzodiazépines.
Spécificité
Réagit avec la chaîne β du récepteur GABAA.
Immunogène
Récepteur GABA/benzodiazépine purifié de cortex de bovin
Épitope : domaine extracellulaire des sous-unités bêta2 et bêta3 du récepteur GABAA
Application
Détecter le récepteur GABA A β 2 avec cet anticorps anti-chaîne β 2 et 3 du récepteur GABA A, clone BD17, validé pour une utilisation en IH, en IP et en WB.
Immunohistochimie :
une concentration de 10 à 20 µg/ml d'un précédent lot a été utilisée en IH.
Immunoprécipitation :
un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en IP.
Western blotting :
5 à 20 µg/ml. Reconnaît une bande à 55 kDa correspondant à la chaîne bêta du récepteur GABAA.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de membrane cérébrale de souris.
Analyse par western blotting :
une dilution au 1/500e de cet anticorps a permis de détecter la chaîne β 2,3 du récepteur GABA A dans 10 µg de lysats de membrane cérébrale de souris.
Description de la cible
55 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : AB5952
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG1 monoclonale purifiée de souris en solution dans un tampon à base de phosphate de potassium 10 mM (pH 7,4) contenant du NaCl 150 mM
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Human ?1?3?2L gamma-aminobutyric acid type A receptors: High-level production and purification in a functional state.
Dostalova, Z; Zhou, X; Liu, A; Zhang, X; Zhang, Y; Desai, R; Forman, SA; Miller, KW
Protein Science null
Daniel C Adusei et al.
Neuropharmacology, 59(3), 167-171 (2010-05-18)
Fragile X syndrome is the most common heritable form of mental retardation. It is caused by silencing of the Fmr1 gene and the absence of the encoded protein. The purpose of this study was to examine global protein expression levels
Gamma-aminobutyric acid (GABA) is an autocrine excitatory transmitter in human pancreatic beta-cells.
Braun, M; Ramracheya, R; Bengtsson, M; Clark, A; Walker, JN; Johnson, PR; Rorsman, P
Diabetes null
Mirko Feldmann et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 29(2), 892-905 (2018-12-12)
Although by adulthood cortical structures and their capacity for processing sensory information have become established and stabilized, under conditions of cortical injury, or sensory deprivation, rapid reorganization occurs. Little is known as to the impact of this kind of adaptation
Pengju Ma et al.
International journal of clinical and experimental medicine, 8(8), 14296-14302 (2015-11-10)
This study aimed to investigate GABA effects on blood pressure and blood dynamics of anesthetic rats by observing spontaneously hypertensive rats under both anesthesia and waking state. 72 male waking Wistar-Kyokos (WKY) rats and 72 male anesthetized spontaneously hypertensive (SHR)