MAB2162
Anti-Adrenoleukodystrophy Protein Antibody, a.a. 495-648, clone 1AL-2B4
ascites fluid, clone 1AL-2B4, Chemicon®
Synonyme(s) :
ALDP
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1AL-2B4, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ABCD1(215)
Spécificité
Immunogène
Application
Western blot: 1:500-1:5,000
Immunohistochemistry: 1:500-1:5,000
Immunocytochemistry: 1:500-1:5,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Forme physique
Stockage et stabilité
Important Note: During shipment, small volumes of product will occasionally become entrapped in the seal of the product vial. For products with volumes of 200 μl or less, we recommend gently tapping the vial on a hard surface or briefly centrifuging the vial in a tabletop centrifuge to dislodge any liquid in the container′s cap.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable