MAB2023Z
Anti-Integrin beta 3 (ITGB3/CD61) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, B3A
Synonyme(s) :
CD61, MAB2023
382,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
About This Item
382,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Anticorps anti-intégrine β3, clone B3A, sans azoture, clone B3A, Chemicon®, from mouse
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
B3A, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGB3(3690)
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Application
Blocage de fonction de l'adhérence aux protéines de la MEC médiée par les intégrines beta3.
Western blotting (conditions réductrices) : il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Structure cellulaire
Intégrines
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Témoin positif : Lignées cellulaires humaines U251 ou D54. Les préparations de membranes sont recommandées en western blotting.
Cellules endothéliales humaines (l'expression de l'intégrine alphaVbeta3 peut avoir besoin d'être régulée à la hausse par la stimulation des esters de phorbol). Peau (membrane basale)
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable