MAB1393Z
Anti-PECAM-1 Antibody, clone TLD-3A12, azide free
clone TLD-3A12, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
CD31, MAB1393
488,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025Détails
About This Item
488,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TLD-3A12, monoclonal
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Adéquation
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistology: frozen sections (-20°C methanol fixation), not recommended for traditional formalin fixed tissues.
ELISA
Western Blotting: 1:500. MW = 130-140 kDa
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
POSITIVE CONTROL: Activated microglial cells.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable