Principaux documents
LUXGCS3EXWA
Millipore
MPAGE®® Lux Warranty
3-year extended warranty for LUXGCS (mPAGE® Lux Curing Station), purchase at time-of-sale
Synonyme(s) :
Lux, Warranty
LUXGCS3EXWA
130,00 €
130,00 €
Disponible pour expédition le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
LUXGCS3EXWA
130,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41105312
Nomenclature NACRES :
NA.32
130,00 €
Disponible pour expédition le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Nom du produit
3-year extended warranty A for mPAGE® Lux Curing Station, 3-year extended warranty for LUXGCS (mPAGE® Lux Curing Station), purchase at time-of-sale
Gamme de produits
mPAGE®
Technique(s)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
Compatibilité
mPAGE® LUXGCS
Description générale
3-year extended warranty for LUXGCS (mPAGE® Lux Curing Station), purchase at time-of-sale. The LUXGCS comes with a one-year warranty. This product extends the warranty to cover a total of four years. The instrument will be replaced if broken during the warranty period.
Autres remarques
This is not a stand-alone product. It can only be purchased with mPAGE® Lux Curing Station
Informations légales
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany