Documents
JHWP04700
Millipore
Filtre membrane Omnipore
Omnipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en PTFE, 0,45 µm de dimension de pores
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Omnipore
Paramètres
130 °C max. temp.
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
65 μm
Dimension de pores
0.45 μm pore size
80 % porosity
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : JHWP
Notre membrane Fluoropore® en polymère polytétrafluoroéthylène (PTFE) hydrophobe est liée à un support en polyéthylène haute densité afin de faciliter la manipulation du filtre dans les procédés courants. Les membranes Fluoropore sont compatibles avec un vaste éventail de substances chimiques et permettent des débits élevés et uniformes. (Attention : les produits dont la référence contient les lettres "FHUP" sont non stratifiés ou produits sans support.)
Notre membrane Omnipore en PTFE hydrophile est compatible avec la quasi-totalité des solvants et des solutions acides et basiques.
Caractéristiques et avantages :
- Produit biologiquement et chimiquement inerte
- Porosité élevée pour un débit rapide
- Produit disponible en PTFE hydrophobe et hydrophile pour la filtration des échantillons aqueux et organiques
Applications :
- Membrane Fluoropore : clarification des acides, des bases et des solvants ; qualité de l'air ; filtration et évacuation des gaz ; spectroscopie UV
- Membrane Omnipore : filtration de solutions aqueuses ; clarification de solutions acides et basiques
Type de filtre : filtre écran
Application
  • Filtration des solutions aqueuses
  • Clarification des solutions acides et basiques
  • Filtration de phase mobile HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Détection de microplastiques
Informations légales
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Omnipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Abayomi Babatunde Alayande et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 109, 110596-110596 (2020-04-02)
The antimicrobial properties of two-dimensional materials such as graphene-based surfaces are vital for environmental and biomedical applications. Here, the improvement of the antibacterial property of reduced graphene oxide by the preparation of rGO-CuO nanocomposite films was reported. The rGO-CuO nanocomposites
Minsoo Kim et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(23) (2019-11-27)
Superabsorbent polymer (SAP) is attracting attention as a water-entraining admixture that reduces shrinkage or heals cracks in concrete. Cross-linked sodium polyacrylate SAPs, which are the most widely produced SAPs in the global market, are applicable as concrete admixtures. However, there
Articles
Learn how filter selection and sample and mobile phase filtration impact HPLC back pressure and column lifetime.
Découvrez comment la sélection des filtres et la filtration des échantillons et des phases mobiles influent sur la contre-pression en HPLC et sur la durée de vie de la colonne.